Läs mer
4-metoxi-2-(trifluormetyl)bensenboronsyra, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11476110
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11476110 1 g 1g
11486110 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11476110 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H27062.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 313546-16-6 | C8H8BF3O3 | 219.954 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 313546-16-6
Molekylformel C8H8BF3O3
Molekylvikt (g/mol) 219.954
MDL-nummer MFCD03095346
InChI-nyckel ZBCRZEJNAADYKG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methoxy-2-trifluoromethyl phenylboronic acid, 4-methoxy-2-trifluoromethyl benzeneboronic acid, 4-methoxy-2-trifluoromethyl phenyl boronic acid, 4-methoxy-2-trifluoromethyl-phenylboronic acid, 4-methoxy-2, pubchem1868, acmc-1aefl, ablock ab-13-0076
PubChem CID 12109460
IUPAC-namn [4-metoxi-2-(trifluormetyl)fenyl]borsyra
LEDER B(C1=C(C=C(C=C1)OC)C(F)(F)F)(O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Methoxy-2-(trifluoromethyl)benzeneboronic acid
Smältpunkt 168°C to 172°C
Kvantitet 1 g
Formel vikt 219.95
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.