Läs mer
4-Methoxy-2-(trifluoromethyl)benzylamine, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15435487
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15435487 5 g 5g
15425487 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15435487 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H32730.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 916420-84-3
Molekylformel C9H10F3NO
Molekylvikt (g/mol) 205.18
MDL-nummer MFCD09025405
InChI-nyckel GRRJRPNJFJEEPK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methoxy-2-trifluoromethyl benzylamine, 4-methoxy-2-trifluoromethyl phenyl methanamine, 1-4-methoxy-2-trifluoromethyl phenyl methanamine, 4-methoxy-2-trifluoromethyl phenyl methylamine, 4-methyloxy-2-trifluoromethyl phenyl methyl amine
PubChem CID 43138648
IUPAC-namn [4-methoxy-2-(trifluoromethyl)phenyl]methanamine
LEDER COC1=CC(=C(CN)C=C1)C(F)(F)F
Especificaciones
Kemiskt namn eller material 4-Methoxy-2-(trifluoromethyl)benzylamine
Brytningsindex 1.4853
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN2735
Känslighet Air Sensitive
Formel vikt 205.18
Procent renhet 97%
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.