Läs mer
4-Methoxy-3-[3-(mortolin-4-yl)propoxy]bensaldehyd, Mikromol™
Produktkod. 17910566
Change view
Kvantitet:
25 mg
Produktkod. Kvantitet
17910566 25 mg
1 options
Produktkod. 17910566 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM3563.120025
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
4-Metoxi-3-[3-(morfolin-4-yl)propoxy]bensaldehyd
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Methoxy-3-[3-(morpholin-4-yl)propoxy]benzaldehyde
CAS 861453-11-4
Analyt- eller komponentnamn 4-Methoxy-3-[3-(morpholin-4-yl)propoxy]benzaldehyde
Frakt skick Ispåse (-20 °C)
Molekylformel C15 H21 N O4
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Benzaldehyde, 4-methoxy-3-[3-(4-morpholinyl)propoxy]-, 4-Methoxy-3-[3-(4-morpholinyl)propoxy]benzaldehyde, 4-Methoxy-3-[3-(morpholin-4-yl)propoxy]benzaldehyde
InChI formel InChI=1S/C15H21NO4/c1-18-14-4-3-13(12-17)11-15(14)20-8-2-5-16-6-9-19-10-7-16/h3-4,11-12H,2,5-10H2,1H3
LEDER COc1ccc(C=O)cc1OCCCN2CCOCC2
IUPAC-namn 4-metoxi-3-(3-morfolinopropoxy)bensaldehyd
Molekylvikt (g/mol) 279.33
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 279,1471 g/mol