missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

4-metoxi-3-[3-(morfolin-4-yl)propoxy]bensaldehyd, TRC

Produktkod. 30482496
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
50 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30482496 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30482496 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM15214050MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 4-Methoxy-3-[3-(morpholin-4-yl)propoxy]benzaldehyde
CAS 861453-11-4
Molekylformel C15 H21 N O4
Kvantitet 50 mg
Synonym Benzaldehyde, 4-methoxy-3-[3-(4-morpholinyl)propoxy]-, 4-Methoxy-3-[3-(4-morpholinyl)propoxy]benzaldehyde, 4-Methoxy-3-[3-(morpholin-4-yl)propoxy]benzaldehyde
InChI formel InChI=1S/C15H21NO4/c1-18-14-4-3-13(12-17)11-15(14)20-8-2-5-16-6-9-19-10-7-16/h3-4,11-12H,2,5-10H2,1H3
LEDER COc1ccc(C=O)cc1OCCCN2CCOCC2
IUPAC-namn 4-metoxi-3-(3-morfolin-4-ylpropoxy)bensaldehyd
Molekylvikt (g/mol) 279.33
Formel vikt 279.1471
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.