Läs mer
4-metoxi-3-[3-(morfolin-4-yl)propoxy]bensaldehyd, TRC
Produktkod. 30466920
Change view
Kvantitet:
500 mg
Produktkod. Kvantitet
30466920 500 mg
1 options
Produktkod. 30466920 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM152140500MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Methoxy-3-[3-(morpholin-4-yl)propoxy]benzaldehyde
CAS 861453-11-4
Molekylformel C15 H21 N O4
Kvantitet 500 mg
Synonym Benzaldehyde, 4-methoxy-3-[3-(4-morpholinyl)propoxy]-, 4-Methoxy-3-[3-(4-morpholinyl)propoxy]benzaldehyde, 4-Methoxy-3-[3-(morpholin-4-yl)propoxy]benzaldehyde
InChI formel InChI=1S/C15H21NO4/c1-18-14-4-3-13(12-17)11-15(14)20-8-2-5-16-6-9-19-10-7-16/h3-4,11-12H,2,5-10H2,1H3
LEDER COc1ccc(C=O)cc1OCCCN2CCOCC2
IUPAC-namn 4-metoxi-3-(3-morfolin-4-ylpropoxy)bensaldehyd
Molekylvikt (g/mol) 279.33
Formel vikt 279.1471