Läs mer
4-Methoxy-3-[3-(morpholin-4-yl)propoxy]benzonitrile, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Methoxy-3-[3-(morpholin-4-yl)propoxy]benzonitrile |
| CAS | 675126-28-0 |
| Molekylformel | C15 H20 N2 O3 |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | 4-Methoxy-3-[3-(morpholin-4-yl)propoxy]benzonitrile, Benzonitrile','4-methoxy-3-[3-(4-morpholinyl)propoxy]-, 4-Methoxy-3-[3-(4-morpholinyl)propoxy]benzonitrile, 4-Methoxy-3-(3-morpholinopropoxy)benzonitrile, 4-Methoxy-3-[3-(morpholin-4-yl)propoxy]benzonitrile |
| InChI formel | InChI=1S/C15H20N2O3/c1-18-14-4-3-13(12-16)11-15(14)20-8-2-5-17-6-9-19-10-7-17/h3-4,11H,2,5-10H2,1H3 |
| LEDER | COc1ccc(cc1OCCCN2CCOCC2)C#N |
| IUPAC-namn | 4-methoxy-3-(3-morpholin-4-ylpropoxy)benzonitrile |
| Molekylvikt (g/mol) | 276.331 |
| Formel vikt | 276.147 |