missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

(4-Methoxy-3,5-dimethylpyridin-2-yl)methanol Hydrochloride, TRC

Produktkod. 30133284
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
50 mg
500 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30133284 500 mg
30003659 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30133284 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM262335500MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 96300-88-8
Molekylformel C9 H13 N O2 . Cl H
Molekylvikt (g/mol) 203.67
Synonym 2-Pyridinemethanol, 4-methoxy-3,5-dimethyl-, hydrochloride (1:1), 2-Pyridinemethanol, 4-methoxy-3,5-dimethyl-, hydrochloride (9CI), 2-Hydroxymethyl-3,5-dimethyl-4-methoxypyridine Hydrochloride
IUPAC-namn (4-methoxy-3,5-dimethylpyridin-2-yl)methanol;hydrochloride
LEDER Cl.COc1c(C)cnc(CO)c1C

Specifikationer

Kemiskt namn eller material (4-Methoxy-3,5-dimethylpyridin-2-yl)methanol hydrochloride
Kvantitet 500 mg
InChI formel InChI=1S/C9H13NO2.ClH/c1-6-4-10-8(5-11)7(2)9(6)12-3;/h4,11H,5H2,1-3H3;1H
Formel vikt 203.0713
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.