missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

(4-metoxi-3,5-dimetylpyridin-2-yl)metanol, TRC

Produktkod. 30466991
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30466991 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30466991 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM329370100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material (4-Methoxy-3,5-dimethylpyridin-2-yl)methanol
CAS 86604-78-6
Molekylformel C9H13NO2
Kvantitet 100 mg
Synonym 4-Methoxy-3,5-dimethyl-2-pyridinemethanol, (4-Methoxy-3,5-dimethylpyridin-2-yl)methanol, 2-(Hydroxymethyl)-3,5-dimethyl-4-methoxypyridine, 2-Hydroxymethyl-4-methoxy-3,5-dimethylpyridine, 4-Methoxy-3,5-dimethyl-2-(hydroxymethyl)pyridine, 2-Hydroxymethyl-3,5-dimethyl-4-methoxypyridine
InChI formel InChI=1S/C9H13NO2/c1-6-4-10-8(5-11)7(2)9(6)12-3/h4,11H,5H2,1-3H3
LEDER CC1=C(C(=C(CO)N=C1)C)OC
IUPAC-namn (4-metoxi-3,5-dimetylpyridin-2-yl)metanol
Molekylvikt (g/mol) 167.2
Formel vikt 167.0946
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.