missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
(4-metoxi-3,5-dimetylpyridin-2-yl)metanol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (4-Methoxy-3,5-dimethylpyridin-2-yl)methanol |
| CAS | 86604-78-6 |
| Molekylformel | C9H13NO2 |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | 4-Methoxy-3,5-dimethyl-2-pyridinemethanol, (4-Methoxy-3,5-dimethylpyridin-2-yl)methanol, 2-(Hydroxymethyl)-3,5-dimethyl-4-methoxypyridine, 2-Hydroxymethyl-4-methoxy-3,5-dimethylpyridine, 4-Methoxy-3,5-dimethyl-2-(hydroxymethyl)pyridine, 2-Hydroxymethyl-3,5-dimethyl-4-methoxypyridine |
| InChI formel | InChI=1S/C9H13NO2/c1-6-4-10-8(5-11)7(2)9(6)12-3/h4,11H,5H2,1-3H3 |
| LEDER | CC1=C(C(=C(CO)N=C1)C)OC |
| IUPAC-namn | (4-metoxi-3,5-dimetylpyridin-2-yl)metanol |
| Molekylvikt (g/mol) | 167.2 |
| Formel vikt | 167.0946 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?