Läs mer
4-metoxi-3-buten-2-ett, 90%, teknik.
Produktkod. 10103540 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 mL
50 mL
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
10ml
50ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10103540 10 mL Glasflaska 10ml
10103590 50 mL Glasflaska 50ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10103540 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 153390100
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 4652-27-1 | C5H8O2 | 100,12 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4652-27-1
Molekylformel C5H8O2
Molekylvikt (g/mol) 100.12
MDL-nummer MFCD00008778,MFCD00008778,MFCD00008778
InChI-nyckel VLLHEPHWWIDUSS-ARJAWSKDSA-N
Synonym z-4-methoxybut-3-en-2-one, 3z-4-methoxybut-3-en-2-one, 3-buten-2-one, 4-methoxy-, 3z, z-4-methoxy-3-butene-2-one
PubChem CID 643837
IUPAC-namn (Z)-4-metoxibut-3-en-2-on
LEDER CO\C=C/C(C)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Methoxy-3-buten-2-one
Namnnotering tech., 90%
CAS Min % 88.0
CAS Max % 100.0
Färg Gult
Densitet 0.9800g/mL, 0.98
Kokpunkt 200°C
Flampunkt 63°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 88% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel CH3OCH=CHCOCH3
Brytningsindex 1.4650 to 1.469
Kvantitet 10 mL
Beilstein 01, IV, 4080
Fieser 10,258
Löslighetsinformation Solubility in water: insoluble
Formel vikt 100.12
Procent renhet 90%
Kvalitet Teknisk
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 4-Methoxy-3-buten-2-one
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.