Läs mer
4-Methoxy-3-buten-2-one, teknik. 90%
Produktkod. 11463564
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11463564 250 g 250g
11443564 10 g 10g
11453564 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11463564 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A11235.30
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-12-2026
CAS: 4652-27-1 | C5H8O2 | 100,12 g/mol
4-metoxi-3-buten-2-on är en viktig prekursor för syntesen av 1-metoxi-3-trimetylsilyloxi-1,3-butadien och Danishefsky-dienen och dess motsvarighet. Det används i stor utsträckning som en reaktant i syntesen av hydroisokinolinderivat. Det används som en mellanprodukt för syntesen av manzamin.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
4-metoxi-3-buten-2-on är en viktig prekursor för syntesen av 1-metoxi-3-trimetylsilyloxi-1,3-butadien och Danishefsky-dienen och dess motsvarighet. Det används i stor utsträckning som en reaktant i syntesen av hydroisokinolinderivat. Det används som en mellanprodukt för syntesen av manzamin.
Löslighet
Blandbar med tetrahydrofuran, eter, acetonitril och bensen.
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från antändningskällor. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och välventilerad plats.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4652-27-1
Molekylformel C5H8O2
Molekylvikt (g/mol) 100.12
MDL-nummer MFCD00008778,MFCD00008778,MFCD00008778
InChI-nyckel VLLHEPHWWIDUSS-ARJAWSKDSA-N
Synonym z-4-methoxybut-3-en-2-one, 3z-4-methoxybut-3-en-2-one, 3-buten-2-one, 4-methoxy-, 3z, z-4-methoxy-3-butene-2-one
PubChem CID 643837
IUPAC-namn (Z)-4-metoxibut-3-en-2-on
LEDER CO\C=C/C(C)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Methoxy-3-buten-2-one
Densitet 0.99
Kokpunkt 66 °C till 69 °C (12 mmHg)
Flampunkt 63 °C (145 °F)
Brytningsindex 1.465
Kvantitet 250 g
Beilstein 1741053
Löslighetsinformation Blandad med tetrahydrofuran, eter, acetonitril och bensen.
Formel vikt 100.12
Procent renhet 90%
Kvalitet Teknisk
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.