missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

4-Methoxy-3-methyl-5-(trifluoromethyl)aniline, 97%, Thermo Scientific™

Produktkod. 15497487
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15497487 1 g 1g
15407497 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 15497487 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H35270.03

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificadores de productos químicos

CAS 1431329-84-8
Molekylformel C9H10F3NO
Molekylvikt (g/mol) 205.18
MDL-nummer MFCD22682815
InChI-nyckel ZFHSTWVPCFNUGW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methoxy-3-methyl-5-trifluoromethyl aniline
PubChem CID 86277688
IUPAC-namn 4-methoxy-3-methyl-5-(trifluoromethyl)aniline
LEDER COC1=C(C=C(N)C=C1C)C(F)(F)F

Especificaciones

Kemiskt namn eller material 4-Methoxy-3-methyl-5-(trifluoromethyl)aniline
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN2810
Formel vikt 205.18
Procent renhet 97%
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.