Läs mer
4-Methoxy-3-methylaniline, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Methoxy-3-methylaniline |
| CAS | 136-90-3 |
| Molekylformel | C8 H11 N O |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 4-Methoxy-3-methylbenzenamine, 3-Methyl-4-methoxyaniline, 3-Methyl-4-methoxybenzenamine, 3-Methyl-p-anisidine, 4-Amino-2-methylanisole, 4-Methoxy-3-methylaniline, 4-Methoxy-3-methylphenylamine |
| InChI formel | InChI=1S/C8H11NO/c1-6-5-7(9)3-4-8(6)10-2/h3-5H,9H2,1-2H3 |
| LEDER | COc1ccc(N)cc1C |
| IUPAC-namn | 4-methoxy-3-methyl-aniline |
| Molekylvikt (g/mol) | 137.179 |
| Formel vikt | 137.0841 |