Läs mer
4-Methoxy-3-methylbenzaldehyde, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Methoxy-3-methylbenzaldehyde |
| CAS | 32723-67-4 |
| Molekylformel | C9H10O2 |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | (4-Methoxy-3-methylphenyl)formaldehyde, 3-Methyl-4-methoxybenzaldehyde, 3-Methyl-p-anisaldehyde, 4-Methoxy-3-methylbenzaldehyde, 4-Methoxy-3-tolualdehyde, 4-Methoxy-3-methyl-benzaldehyde |
| InChI formel | InChI=1S/C9H10O2/c1-7-5-8(6-10)3-4-9(7)11-2/h3-6H,1-2H3 |
| LEDER | COc1ccc(C=O)cc1C |
| IUPAC-namn | 4-methoxy-3-methylbenzaldehyde |
| Molekylvikt (g/mol) | 150.17 |
| Formel vikt | 150.0681 |