Läs mer
4-Methoxy-3-methylphenol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Methoxy-3-methylphenol |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H10O2/c1-6-5-7(9)3-4-8(6)10-2/h3-5,9H,1-2H3 |
| Formel vikt | 138.0681 |