Läs mer
4-metoxi-3-nitrobensaldehyd, 98 %
Produktkod. 11428956
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11428956 5 g 5g
11418956 1 g 1g
11438956 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11428956 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A17081.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-11-2026
CAS: 31680-08-7 | C8H7NO4 | 181,15 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 31680-08-7
Molekylformel C8H7NO4
Molekylvikt (g/mol) 181.15
MDL-nummer MFCD00126498
InChI-nyckel YTCRQCGRYCKYNO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-nitro-4-anisaldehyde, 4-methoxy-3-nitro-benzaldehyde, benzaldehyde, 4-methoxy-3-nitro, 3-nitro-4-methoxybenzaldehyde, pubchem8145, 3-nitro-p-anisaldehyde, acmc-1adwt, 4-methoxy-5-nitrobenzaldehyde, 4-methoxy-3-nitrobenzaldehyde
PubChem CID 700608
IUPAC-namn 4-metoxi-3-nitrobensaldehyd
LEDER COC1=CC=C(C=O)C=C1[N+]([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Methoxy-3-nitrobenzaldehyde
Smältpunkt 97 °C till 100 °C
Kvantitet 5 g
Känslighet Luftkänslig
Formel vikt 181.15
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.