Läs mer
4-metoxi-3-nitrobenzoesyra, TRC
Produktkod. 30469292
Change view
Kvantitet:
25 g
Produktkod. Kvantitet
30469292 25 g
1 options
Produktkod. 30469292 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM32705325G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Methoxy-3-nitrobenzoic Acid
CAS 89-41-8
Molekylformel C8H7NO5
Kvantitet 25 g
Synonym 4-Methoxy-3-nitrobenzoic Acid, 3-Nitro-4-methoxybenzoic Acid, 3-Nitro-p-anisic Acid, NSC 29085
InChI formel InChI=1S/C8H7NO5/c1-14-7-3-2-5(8(10)11)4-6(7)9(12)13/h2-4H,1H3,(H,10,11)
LEDER COc1ccc(cc1[N+](=O)[O-])C(=O)O
IUPAC-namn 4-metoxi-3-nitrobenzoesyra
Molekylvikt (g/mol) 197.15
Formel vikt 197.0324