Läs mer
4-metoxi-3-nitrobensonitril, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10612663
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10612663 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10521133 10 g Bärnstensfärgad glasflaska 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10612663 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer SPB07277DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
Kemiska identifierare
CAS 33224-23-6
Molekylformel C8H6N2O3
Molekylvikt (g/mol) 178.15
MDL-nummer MFCD00221439
InChI-nyckel ACAYRJJVKPMSIS-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2800241
IUPAC-namn 4-metoxi-3-nitrobensonitril
LEDER COC1=C(C=C(C=C1)C#N)[N+]([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Methoxy-3-nitrobenzonitrile
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Synonym 3-nitro-4-methoxybenzonitrile, 4-methoxy-3-nitro-benzonitrile, benzonitrile, 4-methoxy-3-nitro, 4-methoxy-3-nitrobenzenecarbonitrile, acmc-1cmtm, 5-cyano-2-methoxynitrobenzene, benzonitrile,4-methoxy-3-nitro
Formel vikt 178.15
Procent renhet 97%