Läs mer
4-Methoxy-3-nitrobenzonitril, TRC
Produktkod. 30482865
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
30482865 100 mg
1 options
Produktkod. 30482865 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM327008100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Methoxy-3-nitrobenzonitrile
CAS 33224-23-6
Molekylformel C8H6N2O3
Kvantitet 100 mg
Synonym 3-Nitro-4-Methoxybenzonitrile
InChI formel InChI=1S/C8H6N2O3/c1-13-8-3-2-6(5-9)4-7(8)10(11)12/h2-4H,1H3
LEDER COC1=C([N+]([O-])=O)C=C(C#N)C=C1
IUPAC-namn 4-metoxi-3-nitrobenzonitril
Molekylvikt (g/mol) 178.15
Formel vikt 178.0378