missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
4-Methoxy-3-nitrophenol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Methoxy-3-nitrophenol |
| CAS | 15174-02-4 |
| Molekylformel | C7H7NO4 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | 4-Hydroxy-2-nitroanisole |
| InChI formel | InChI=1S/C7H7NO4/c1-12-7-3-2-5(9)4-6(7)8(10)11/h2-4,9H,1H3 |
| LEDER | COc1ccc(O)cc1[N+](=O)[O-] |
| IUPAC-namn | 4-methoxy-3-nitrophenol |
| Molekylvikt (g/mol) | 169.13 |
| Formel vikt | 169.0375 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?