missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
4-Methoxy-3-(phenylmethoxy)benzenepropanoic Acid Methyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Methoxy-3-(phenylmethoxy)benzenepropanoic Acid Methyl Ester |
| CAS | 6305-53-9 |
| Molekylformel | C18H20O4 |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | NSC 41152 |
| InChI formel | InChI=1S/C18H20O4/c1-20-16-10-8-14(9-11-18(19)21-2)12-17(16)22-13-15-6-4-3-5-7-15/h3-8,10,12H,9,11,13H2,1-2H3 |
| LEDER | O=C(OC)CCC1=CC=C(OC)C(OCC2=CC=CC=C2)=C1 |
| IUPAC-namn | methyl 3-(3-(benzyloxy)-4-methoxyphenyl)propanoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 300.35 |
| Formel vikt | 300.14 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?