Läs mer
4-Methoxy-3-pyridineboronic acid hydrate, 97%
Produktkod. 10609804 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10609804 250 mg Glasflaska 250mg
10711994 1 g Glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10609804 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 378382500
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1266615-79-5 | C6H8BNO3 | 152.94 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1266615-79-5 , 355004-67-0
Molekylformel C6H8BNO3
Molekylvikt (g/mol) 152.94
MDL-nummer MFCD07186213
InChI-nyckel YUTPAZKVEOJQCY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methoxy-3-pyridineboronic acid, 4-methoxypyridin-3-yl boronic acid, 4-methoxypyridine-3-boronic acid, 3-borono-4-methoxypyridine, 4-methoxy-3-pyridylboronic acid, boronic acid, 4-methoxy-3-pyridinyl, 4-methoxy-pyridine-3-boric acid, acmc-209iha, 4-methoxy-5-pyridineboronic acid, 4-methoxy-pyridin-3-boronic acid
PubChem CID 2762556
IUPAC-namn (4-metoxipyridin-3-yl)borsyra
LEDER COC1=CC=NC=C1B(O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Methoxy-3-pyridineboronic acid hydrate
Färg Grädde
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 96% min. (HPLC)
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 152.94
Procent renhet 97%
Fysisk form Pulver
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 4-Methoxy-3-pyridineboronic acid hydrate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.