missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

4-Methoxy-3-(trifluoromethoxy)aniline, 97%, Thermo Scientific™

Produktkod. p-7052455
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15446697 1 g 1g
15456697 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 15446697 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H33826.03

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 647855-21-8
Molekylformel C8H8F3NO2
Molekylvikt (g/mol) 207.152
MDL-nummer MFCD18390012
InChI-nyckel SUHKHUKMTRYZOA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methoxy-3-trifluoromethoxy aniline, benzenamine, 4-methoxy-3-trifluoromethoxy, 4-amino-2-trifluoromethoxyanisole
PubChem CID 57111833
IUPAC-namn 4-methoxy-3-(trifluoromethoxy)aniline
LEDER COC1=C(C=C(C=C1)N)OC(F)(F)F

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 4-Methoxy-3-(trifluoromethoxy)aniline
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN2810
Formel vikt 207.15
Procent renhet 97%
Fysisk form Vätska
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.