Läs mer
4-Methoxy-3-(trifluoromethoxy)aniline, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15456697
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15456697 5 g 5g
15446697 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15456697 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H33826.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 647855-21-8
Molekylformel C8H8F3NO2
Molekylvikt (g/mol) 207.152
MDL-nummer MFCD18390012
InChI-nyckel SUHKHUKMTRYZOA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methoxy-3-trifluoromethoxy aniline, benzenamine, 4-methoxy-3-trifluoromethoxy, 4-amino-2-trifluoromethoxyanisole
PubChem CID 57111833
IUPAC-namn 4-methoxy-3-(trifluoromethoxy)aniline
LEDER COC1=C(C=C(C=C1)N)OC(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Methoxy-3-(trifluoromethoxy)aniline
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN2810
Formel vikt 207.15
Procent renhet 97%
Fysisk form Vätska