Läs mer
4-Methoxy-3-(trifluoromethyl)phenylacetic acid, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15468215
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15468215 250 mg 250mg
15458215 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15468215 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H32845.MD
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1000566-45-9
Molekylformel C10H9F3O3
Molekylvikt (g/mol) 234.174
MDL-nummer MFCD09832302
InChI-nyckel SVJBALZZRCDJHL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-4-methoxy-3-trifluoromethyl phenyl acetic acid, 4-methoxy-3-trifluoromethyl phenylacetic acid, 4-methoxy-3-trifluoromethyl phenyl acetic acid, 2-3-trifluoromethyl-4-methoxyphenyl acetic acid, 2-4-methoxy-3-trifluoromethyl phenyl aceticacid
PubChem CID 46737531
IUPAC-namn 2-[4-methoxy-3-(trifluoromethyl)phenyl]acetic acid
LEDER COC1=C(C=C(C=C1)CC(=O)O)C(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Methoxy-3-(trifluoromethyl)phenylacetic acid
Smältpunkt 103°C to 106°C
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 234.18
Procent renhet 97%