Läs mer
4-metoxi-4-metyl-2-pentanon, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11464527
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11464527 25 g 25g
11474527 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11464527 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B21076.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 107-70-0 | C7H14O2 | 130.187 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 107-70-0
Molekylformel C7H14O2
Molekylvikt (g/mol) 130.187
MDL-nummer MFCD00043932
InChI-nyckel KOKPBCHLPVDQTK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methoxy-4-methyl-2-pentanone, pentoxone, pent-oxone solvent, 2-pentanone, 4-methoxy-4-methyl, 4-methyl-4-methoxy-2-pentanone, me 6 k, ccris 4840, acmc-1bwvk, dsstox_cid_5557, dsstox_rid_77828
PubChem CID 7884
IUPAC-namn 4-metoxi-4-metylpentan-2-on
LEDER CC(=O)CC(C)(C)OC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Methoxy-4-methyl-2-pentanone
Densitet 0.91
Kokpunkt 156°C
Flampunkt 48°C (118°F)
Odör Mild
Brytningsindex 1.418
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN2293
Formel vikt 130.19
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.