Läs mer
4-metoxi-4'-nitrobensofenon, 97 %
Produktkod. 11495367
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11495367 1 g 1g
11405377 5 g 5g
11415377 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11495367 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B22720.03
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 22-12-2026
CAS: 1151-94-6 | C14H11NO4 | 257,25 g/mol
4-metoxi-4'-nitrobensofenon används som en organisk kemisk syntesintermediär.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
4-Methoxy-4′ -nitrobensofenon används som en organisk kemisk syntesintermediär.
Anmärkningar
Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1151-94-6
Molekylformel C14H11NO4
Molekylvikt (g/mol) 257.25
MDL-nummer MFCD00178348
InChI-nyckel DXVSAELNVPXMSQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methoxy-4'-nitrobenzophenone, 4-methoxyphenyl 4-nitrophenyl methanone, 4-methoxyphenyl-4-nitrophenyl methanone, methanone, 4-methoxyphenyl 4-nitrophenyl, 4-methoxy-phenyl-4-nitro-phenyl-methanone, acmc-1buw2, 4-methoxy-4-nitrobenzophenone, 4-methoxy-4?-nitrobenzophenone, 4-methoxy-4/'-nitrobenzophenone
PubChem CID 347772
IUPAC-namn (4-metoxifenyl)-(4-nitrofenyl)metanon
LEDER COC1=CC=C(C=C1)C(=O)C1=CC=C(C=C1)[N+]([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Methoxy-4'-nitrobenzophenone
Smältpunkt 125 °C till 127 °C
Kvantitet 1 g
Formel vikt 257.25
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.