Läs mer
4-Methoxy-5-benzyloxy-2,Beta-dinitrostyrene, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Methoxy-5-benzyloxy-2,beta-dinitrostyrene |
| CAS | 4775-68-2 |
| Molekylformel | C16 H14 N2 O6 |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | 4-Methoxy-5-Benzyloxy-2,-Ss-Dinitrostyrene |
| InChI formel | InChI=1S/C16H14N2O6/c1-23-15-10-14(18(21)22)13(7-8-17(19)20)9-16(15)24-11-12-5-3-2-4-6-12/h2-10H,11H2,1H3/b8-7+ |
| LEDER | COc1cc(c(\C=C\[N+](=O)[O-])cc1OCc2ccccc2)[N+](=O)[O-] |
| IUPAC-namn | 1-methoxy-5-nitro-4-[(E)-2-nitroethenyl]-2-phenylmethoxybenzene |
| Molekylvikt (g/mol) | 330.29 |
| Formel vikt | 330.0852 |