Läs mer
4-Methoxy-5-methyl-5H-1,2-oxathiole 2,2-Dioxide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Methoxy-5-methyl-5H-1,2-oxathiole 2,2-Dioxide |
| CAS | 2363073-66-7 |
| Molekylformel | C5 H8 O4 S |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C5H8O4S/c1-4-5(8-2)3-10(6,7)9-4/h3-4H,1-2H3 |
| LEDER | COC1=CS(=O)(=O)OC1C |
| IUPAC-namn | 4-methoxy-5-methyl-5H-oxathiole 2,2-dioxide |
| Molekylvikt (g/mol) | 164.18 |
| Formel vikt | 164.014 |