missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

4-Methoxy-6-(2-phenylethyl)-2H-pyran-2-one, TRC

Produktkod. 30471951
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30471951 1 mg
30470724 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30471951 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM2645851MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 3155-51-9
Molekylformel C14H14O3
Molekylvikt (g/mol) 230.26
Synonym 5,6-Dehydro-7,8-dihydrokavain, 5,6-Didehydro-7,8-dihydrokawain, 5,6-Dehydro-7,8-dihydrokawain
LEDER O=C1C=C(OC)C=C(CCC2=CC=CC=C2)O1

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 4-Methoxy-6-(2-phenylethyl)-2H-pyran-2-one
Kvantitet 1 mg
InChI formel InChI=1S/C14H14O3/c1-16-13-9-12(17-14(15)10-13)8-7-11-5-3-2-4-6-11/h2-6,9-10H,7-8H2,1H3
Formel vikt 230.0943
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.