Läs mer
4-metoxi-6-metyl-2H-pyran-2-on, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15417928
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15417928 1 g 1g
15427928 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15417928 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H61395.03
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-11-2026
CAS: 672-89-9 | Molekylformel: C7H8O3 | Molekylvikt: 140,14 g/mol
4-Metoxi-6-metyl-2H-pyran-2-ett används som modellförening för att studera tilldelningen av ringprotonresonanser i 4-metoxi-6-nonyl-2H-pyran-2-one.
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
Användningsområden
4-Metoxi-6-metyl-2H-pyran-2-ett används som modellförening för att studera tilldelningen av ringprotonresonanser i 4-metoxi-6-nonyl-2H-pyran-2-one.
Löslighet
Dåligt lösligt i vatten.
Anteckningar
Håll behållaren tätt förseglad. Förvara den i svala, torra förhållanden i väl förslutna behållare. Oförenligt med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 672-89-9
Molekylformel C7H8O3
Molekylvikt (g/mol) 140.14
MDL-nummer MFCD00006640
InChI-nyckel MTZAUZNQAMNFME-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methoxy-6-methyl-2h-pyran-2-one, methyltriacetolactone, methyltriacetolacton, 2h-pyran-2-one, 4-methoxy-6-methyl, 4-methoxy-6-methyl-pyran-2-one, methyltriacetolacton german, 4-methoxy-6-methyl-2-pyrone, 4mhp, wln: t6ovj do1 f1, 4-methoxy-6-methyl-2-pyranone
PubChem CID 12651
IUPAC-namn 4-metoxi-6-metylpyran-2-on
LEDER COC1=CC(=O)OC(C)=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Methoxy-6-methyl-2H-pyran-2-one
Smältpunkt 83 °C till 86 °C
Kvantitet 1 g
Löslighetsinformation Dåligt lösligt i vatten.
Formel vikt 140.14
Procent renhet 97%
Fysisk form Fast
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.