Läs mer
4-Metoxi-6-metyl-2H-pyran-2-one, TRC
Produktkod. 30478309
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
30478309 100 mg
1 options
Produktkod. 30478309 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM263680100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Methoxy-6-methyl-2H-pyran-2-one
CAS 672-89-9
Molekylformel C7H8O3
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C7H8O3/c1-5-3-6(9-2)4-7(8)10-5/h3-4H,1-2H3
LEDER COC1=CC(=O)OC(=C1)C
IUPAC-namn 4-metoxi-6-metylpyran-2-ett
Molekylvikt (g/mol) 140.14
Formel vikt 140.0473