Läs mer
4-Methoxy-6-(trifluoromethyl)-1,3,5-triazin-2-amine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Tritosulfuron-free amine |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C5H5F3N4O/c1-13-4-11-2(5(6,7)8)10-3(9)12-4/h1H3,(H2,9,10,11,12) |
| Formel vikt | 194.0415 |