Läs mer
4-metoxi-alfa-toluentiol, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10100412 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10100412 25 g Glasflaska 25g
10667124 100 g Glasflaska 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10100412 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 150950250
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 6258-60-2 | Molekylformel: C8H10OS | Molekylvikt: 154,23 g/mol
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Acros Organics . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6258-60-2
Molekylformel C8H10OS
Molekylvikt (g/mol) 154.23
MDL-nummer MFCD00004871
InChI-nyckel PTDVPWWJRCOIIO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methoxybenzyl mercaptan, 4-methoxy-alpha-toluenethiol, 4-methoxybenzylmercaptan, 4-methoxyphenyl methanethiol, 4-methoxy benzylmercaptan, 4-methoxybenzenemethanethiol, benzenemethanethiol, 4-methoxy, p-methoxybenzyl mercaptan, p-methoxybenzylthiol, p-methoxybenzylmercaptan
PubChem CID 80407
IUPAC-namn (4-metoxifenyl)metantiol
LEDER COC1=CC=C(CS)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Methoxy-α-toluenethiol
CAS Min % 94.0
CAS Max % 100.0
Färg Färglös till gul
Densitet 1.1070g/mL, 1.107
Kokpunkt 90 °C till 95 °C (0,5 mmHg)
Flampunkt >110 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 94% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel CH3OC6H4CH2SH
Brytningsindex 1,5720 till 1,578
Kvantitet 25 g
Beilstein 06, 901
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: olöslig
Formel vikt 154.23
Procent renhet 95%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Produktbeteckning
  • 4-Methoxy-alpha-toluenethiol
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.