missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

4-Methoxy Clonidine, TRC

Produktkod. 30483707
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
2.5 mg
25 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30483707 2.5 mg
30467595 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30483707 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM2621402.5MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 65936-24-5
Molekylformel C10H11Cl2N3O
Molekylvikt (g/mol) 260.12
Synonym N-(2,6-dichloro-4-methoxyphenyl)-4,5-dihydro-1H-imidazol-2-amine
IUPAC-namn N-(2,6-dichloro-4-methoxyphenyl)-4,5-dihydro-1H-imidazol-2-amine
LEDER COc1cc(Cl)c(NC2=NCCN2)c(Cl)c1

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 4-Methoxy Clonidine
Kvantitet 2.5 mg
InChI formel InChI=1S/C10H11Cl2N3O/c1-16-6-4-7(11)9(8(12)5-6)15-10-13-2-3-14-10/h4-5H,2-3H2,1H3,(H2,13,14,15)
Formel vikt 259.0279
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.