missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
4-Methoxy-d3-benzoic Acid, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Methoxybenzoic Acid D3 (methoxy-D3) |
| CAS | 27914-54-1 |
| Molekylformel | C8H5D3O3 |
| Kvantitet | 0.5 g |
| Synonym | p-Anisic-α,α,α-d3 Acid, 4-(Trideuteromethoxy)benzoic Acid |
| InChI formel | InChI=1 S/C8H8O3/c1-11-7-4-2-6(3-5-7)8(9)10/h2-5 H,1H3,(H,9,10)/i1D3 |
| LEDER | O=C(O)C1=CC=C(OC([2 H])([2 H])[2 H])C=C1 |
| IUPAC-namn | 4-(methoxy-d3)benzoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 155.17 |
| Formel vikt | 155.07 g/mol |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?