Läs mer
4-Methoxy-d3-toluene-2,3,5,6-d4, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Methoxy-4-methylbenzene-D7 (1-methoxy-D3,2,3,5,6-D4) |
| CAS | 1219798-94-3 |
| Molekylformel | C8 D7 H3 O |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 3-(Methoxy-d3)-6-methylbenzene-1,2,4,5-d4, 1-(Methoxy-d3)-4-methylbenzene-2,3,5,6-d4, 4-Methoxytoluene d7, p-Methylanisole-d7, 1-Methoxy-4-methylbenzene-D7 (1-methoxy-D3,2,3,5,6-D4) |
| InChI formel | InChI=1 S/C8H10O/c1-7-3-5-8(9-2)6-4-7/h3-6 H,1-2H3/i2D3,3 D,4 D,5 D,6 D |
| LEDER | [2 H]c1c([2 H])c(OC([2 H])([2 H])[2 H])c([2 H])c([2 H])c1C |
| IUPAC-namn | 1,2,4,5-tetradeuterio-3-methyl-6-(trideuteriomethoxy)benzene |
| Molekylvikt (g/mol) | 129.2075 |
| Formel vikt | 129.1171 g/mol |
| Visa mer |