missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
4-Methoxy Estrone-13C,d3, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Methoxyestrone methoxy-13C,d3 |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C19H24O3/c1-19-10-9-12-11-5-7-16(20)18(22-2)14(11)4-3-13(12)15(19)6-8-17(19)21/h5,7,12-13,15,20H,3-4,6,8-10H2,1-2H3/t12-,13-,15+,19+/m1/s1/i2+1D3 |
| Formel vikt | 304.1947 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?