Läs mer
4-Methoxy Moxonidine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-(Imidazolidin-2-ylidene)-4,6-dimethoxy-2-methylpyrimidin-5-amine (4-Methoxymoxonidine) |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H15N5O2/c1-6-13-8(16-2)7(9(14-6)17-3)15-10-11-4-5-12-10/h4-5H2,1-3H3,(H2,11,12,15) |
| Formel vikt | 237.1226 |