Läs mer
4-metoxi-n,6-dimetyl-1,3,5-triazin-2-amin, TRC
Produktkod. 30133750
Change view
Kvantitet:
1 g
2.5 g
5 g
Förpackningsstorlek:
2.5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
30133750 5 g -
30138723 2.5 g 2.5g
30005024 1 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30133750 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM3313135G
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5248-39-5
Molekylformel C6 H10 N4 O
Molekylvikt (g/mol) 154.17
Synonym 1,3,5-Triazin-2-amine, 4-methoxy-N,6-dimethyl-, s-Triazine, 2-methoxy-4-methyl-6-(methylamino)- (7CI,8CI), 2-Methoxy-4-methyl-6-methylamino-1,3,5-triazine, 2-Methyl-4-(methylamino)-6-methoxy-1,3,5-triazine, Triazinamin-methyl, IN-L5296
IUPAC-namn 4-metoxi-N,6-dimetyl-1,3,5-triazin-2-amin
LEDER CNc1nc(C)nc(OC)n1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Triazinamin-methyl
Kvantitet 5 g
InChI formel InChI=1S/C6H10N4O/c1-4-8-5(7-2)10-6(9-4)11-3/h1-3H3,(H,7,8,9,10)
Formel vikt 154.0855