missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
4-Methoxy-N-phenylaniline, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Methoxy-N-phenylaniline |
| CAS | 1208-86-2 |
| Molekylformel | C13H13NO |
| Kvantitet | 25 g |
| Synonym | 4-Methoxy-N-phenyl-benzenamine, N-Phenyl-p-anisidine, (4-Methoxyphenyl)phenylamine, 4-Methoxy-Nphenylbenzenamine |
| InChI formel | InChI=1S/C13H13NO/c1-15-13-9-7-12(8-10-13)14-11-5-3-2-4-6-11/h2-10,14H,1H3 |
| LEDER | COC1=CC=C(C=C1)NC2=CC=CC=C2 |
| IUPAC-namn | 4-methoxy-N-phenylaniline |
| Molekylvikt (g/mol) | 199.25 |
| Formel vikt | 199.1 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?