Läs mer
4-metoxi-N-fenylbensamid, 97 %
Produktkod. 15456078
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15456078 250 mg 250mg
15446078 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15456078 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H59690.MD
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-12-2026
CAS: 7465-88-5 | C14H13NO2 | 227,26 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7465-88-5
Molekylformel C14H13NO2
Molekylvikt (g/mol) 227.26
MDL-nummer MFCD00025810
InChI-nyckel XOJAJRFBOKCXPI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methoxy-n-phenyl-benzamide, n-phenyl-4-methoxybenzamide, anisanilid, p-anisanilide, 4-methoxyphenyl-n-benzamide, benzamide, 4-methoxy-n-phenyl
PubChem CID 346037
IUPAC-namn 4-metoxi-N-fenylbensamid
LEDER COC1=CC=C(C=C1)C(=O)NC1=CC=CC=C1
Specifications
Kemiskt namn eller material 4-Methoxy-N-phenylbenzamide
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 227.26
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.