Läs mer
4-Metaxi-o-fenylendiamin dihydroklorid, 96 %
Produktkod. 11439503
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11439503 5 g 5g
11429503 1 g 1g
11449503 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11439503 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A12363.06
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 59548-39-9 | C7H12Cl2N2O | 211,086 g/mol
4-metoxi-o-fenylendiamin används i stor utsträckning som en mellanprodukt i organisk syntes och läkemedel. Det är en viktig prekursor för syntesen av andra heterocykliska föreningar. Det används vid bestämning av glyoxal, metylglyoxal och diacetyl i urin med användning av 4-metoxi-o-fenylendiamin som derivatiseringsreagens genom högpresterande vätskekromatografi (HPLC).
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar 4
-metoxi-o-fenylendiamin används i stor utsträckning som en mellanprodukt i organisk syntes och läkemedel. Det är en viktig prekursor för syntesen av andra heterocykliska föreningar. Det används vid bestämning av glyoxal, metylglyoxal och diacetyl i urin med användning av 4-metoxi-o-fenylendiamin som derivatiseringsreagens genom högpresterande vätskekromatografi (HPLC).
Löslighet Lösligt i vatten
.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Inkompatibel med syror, syraklorider, syraanhydrider, klorformater och starka oxidationsmedel. Hygroskopisk.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 59548-39-9
Molekylformel C7H12Cl2N2O
Molekylvikt (g/mol) 211.086
MDL-nummer MFCD00052003
InChI-nyckel SXCHMHOBHJOXGC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methoxybenzene-1,2-diamine dihydrochloride, 4-methoxy-o-phenylenediamine dihydrochloride, 3,4-diaminoanisole dihydrochloride, 1,2-benzenediamine, 4-methoxy-, dihydrochloride, 3,4-diaminoanisole 2hcl, 4-methoxy-phenylenediamine dihydrochloride, 4-methoxy-1,2-benzenediamine dihydrochloride, 4-methoxy-benzene-1,2-diamine dihydrochloride, 4-methoxy-1,2-phenylenediamine dihydrochloride, 4-methoxy-l,2-phenylene diamine dihydrochloride
PubChem CID 3085161
IUPAC-namn 4-metoxibensen-1,2-diamin;dihydroklorid
LEDER COC1=CC(=C(C=C1)N)N.Cl.Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Methoxy-o-phenylenediamine dihydrochloride
Smältpunkt ∼219 °C (dekomposition)
Kvantitet 5 g
Beilstein 3699636
Känslighet Hygroskopisk
Löslighetsinformation Löslig i vatten.
Formel vikt 211.09
Procent renhet ≥97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.