missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
4'-Methoxy PhIP, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4'-Methoxy PhIP |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H14N4O/c1-18-12-7-10(8-16-13(12)17-14(18)15)9-3-5-11(19-2)6-4-9/h3-8H,1-2H3,(H2,15,16,17) |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?