Läs mer
4-Methoxy Retinoic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Methoxy Retinoic Acid |
| Kvantitet | 2.5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C21H30O3/c1-15(8-7-9-16(2)14-20(22)23)10-11-18-17(3)19(24-6)12-13-21(18,4)5/h7-11,14,19H,12-13H2,1-6H3,(H,22,23)/b9-7+,11-10+,15-8+,16-14+ |
| Formel vikt | 330.2195 |