Läs mer
4-Metaxi-trans-beta-styrylboronsyra pinakolester, 97 %
Produktkod. 15447765
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15447765 250 mg 250mg
15427765 1 g 1g
15437765 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15447765 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H30373.MD
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-12-2026
CAS: 149777-83-3 | C15H21BO3 | 260,14 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 149777-83-3
Molekylformel C15H21BO3
Molekylvikt (g/mol) 260.14
MDL-nummer MFCD04038966
InChI-nyckel VXSHTICWQKLRMP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methoxy-trans-beta-styrylboronic acid pinacol ester, e-2-4-methoxystyryl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 2-2-4-methoxyphenyl ethenyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 1,3,2-dioxaborolane, 2-2-4-methoxyphenyl ethenyl-4,4,5,5-tetramethyl, 2-e-2-4-methoxyphenyl ethenyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 4-methoxy-trans-beta-styrylboronicacidpinacolester, 2-4-methoxyphenyl-vinylboronic acid pinacol ester, 2-e-4-methoxystyryl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 2-4-methoxystyryl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 2-e-2-4-methoxyphenyl vinyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
PubChem CID 15419573
IUPAC-namn 2-[(E)-2-(4-metoxifenyl)etenyl]-4,4,5,5-tetrametyl-1,3,2-dioxaborolan
LEDER COC1=CC=C(C=CB2OC(C)(C)C(C)(C)O2)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Methoxy-trans-beta-styrylboronic acid pinacol ester
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 260.14
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.