Läs mer
4'-Methoxyacetophenone, 99%
Produktkod. 11314709
Change view
Kvantitet:
25 g
250 g
1000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
250g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11314709 25 g 25g
11439093 250 g 250g
11429093 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11314709 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A11162.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 100-06-1 | C9H10O2 | 150.18 g/mol
4'-metoxiacetofenon används som en komponent i parfymer och som kemisk mellanprodukt vid tillverkning av läkemedel, hartser, smakämnen. Och används även för att studera ruteniumkatalyserad stegtillväxtsampolymerisation av 4a-metoxiacetofenon medα ,ω -diener för att ge sampolymerer.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
4 -′Metoxiacetofenon används som en komponent i parfymer och som kemisk mellanprodukt vid tillverkning av läkemedel, hartser, smakämnen. Och används också för att studera ruteniumkatalyserad stegtillväxtsampolymerisation av 4′ -metoxiacetofenon medα ,ω-diener för att ge sampolymerer.
Löslighet
Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Ljuskänslig, Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 100-06-1
Molekylformel C9H10O2
Molekylvikt (g/mol) 150.18
MDL-nummer MFCD00008745
InChI-nyckel NTPLXRHDUXRPNE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4'-methoxyacetophenone, 4-acetylanisole, 4-methoxyacetophenone, 1-4-methoxyphenyl ethanone, p-methoxyacetophenone, acetanisole, novatone, linarodin, vananote, ethanone, 1-4-methoxyphenyl
PubChem CID 7476
ChEBI CHEBI:86567
IUPAC-namn 1-(4-metoxifenyl)etanon
LEDER COC1=CC=C(C=C1)C(C)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4'-Methoxyacetophenone
Smältpunkt 36°C to 40°C
Densitet 1.08
Kokpunkt 258°C to 260°C
Flampunkt 138°C (280°F)
Odör Characteristic
Kvantitet 25 g
Beilstein 742313
Känslighet Light sensitive
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 150.18
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.