Läs mer
4'-metoxiacetofenon, 99 %
Produktkod. 11439093
Change view
Kvantitet:
25 g
250 g
1000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
250g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11439093 250 g 250g
11314709 25 g 25g
11429093 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11439093 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A11162.30
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 100-06-1 | C9H10O2 | 150,18 g/mol
4'-metoxiacetofenon används som en komponent i parfymer och som kemisk mellanprodukt vid tillverkning av läkemedel, hartser, smakämnen. Och används även för att studera ruteniumkatalyserad stegtillväxtsampolymerisation av 4a-metoxiacetofenon medα ,ω -diener för att ge sampolymerer.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
4 -′Metoxiacetofenon används som en komponent i parfymer och som kemisk mellanprodukt vid tillverkning av läkemedel, hartser, smakämnen. Och används också för att studera ruteniumkatalyserad stegtillväxtsampolymerisation av 4′ -metoxiacetofenon medα ,ω-diener för att ge sampolymerer.
Löslighet
Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Ljuskänslig, Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 100-06-1
Molekylformel C9H10O2
Molekylvikt (g/mol) 150.18
MDL-nummer MFCD00008745
InChI-nyckel NTPLXRHDUXRPNE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4'-methoxyacetophenone, 4-acetylanisole, 4-methoxyacetophenone, 1-4-methoxyphenyl ethanone, p-methoxyacetophenone, acetanisole, novatone, linarodin, vananote, ethanone, 1-4-methoxyphenyl
PubChem CID 7476
ChEBI CHEBI:86567
IUPAC-namn 1-(4-metoxifenyl)etanon
LEDER COC1=CC=C(C=C1)C(C)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4'-Methoxyacetophenone
Smältpunkt 36 °C till 40 °C
Densitet 1.08
Kokpunkt 258 °C till 260 °C
Flampunkt 138 °C (280 °F)
Odör Kännetecken
Kvantitet 250 g
Beilstein 742313
Känslighet Ljuskänslig
Löslighetsinformation Olöslig i vatten.
Formel vikt 150.18
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.