Läs mer
4-Metaxianlinhydroklorid, TRC
Produktkod. 30464989
Change view
Kvantitet:
250 mg
Produktkod. Kvantitet
30464989 250 mg
1 options
Produktkod. 30464989 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM226333250MG
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Methoxyaniline hydrochloride
CAS 20265-97-8
Molekylformel C7H9NO . HCl
Kvantitet 250 mg
Synonym Benzenamine, 4-methoxy-, hydrochloride (1:1) (ACI), Benzenamine, 4-methoxy-, hydrochloride (9CI), p-Anisidine, hydrochloride (8CI), 4-Methoxyaniline hydrochloride, 4-Methoxybenzenamine hydrochloride, p-Anisidine monohydrochloride, p-Methoxyaniline hydrochloride, p-Methoxyanilinium chloride
InChI formel InChI=1S/C7H9NO.ClH/c1-9-7-4-2-6(8)3-5-7;/h2-5H,8H2,1H3;1H
LEDER Cl.COc1ccc(N)cc1
IUPAC-namn 4-metoxyanilin; hydroklorid
Molekylvikt (g/mol) 159.61
Formel vikt 159.0451