Läs mer
4-Metaxianlinhydroklorid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Methoxyaniline hydrochloride |
| CAS | 20265-97-8 |
| Molekylformel | C7H9NO . HCl |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | Benzenamine, 4-methoxy-, hydrochloride (1:1) (ACI), Benzenamine, 4-methoxy-, hydrochloride (9CI), p-Anisidine, hydrochloride (8CI), 4-Methoxyaniline hydrochloride, 4-Methoxybenzenamine hydrochloride, p-Anisidine monohydrochloride, p-Methoxyaniline hydrochloride, p-Methoxyanilinium chloride |
| InChI formel | InChI=1S/C7H9NO.ClH/c1-9-7-4-2-6(8)3-5-7;/h2-5H,8H2,1H3;1H |
| LEDER | Cl.COc1ccc(N)cc1 |
| IUPAC-namn | 4-metoxyanilin; hydroklorid |
| Molekylvikt (g/mol) | 159.61 |
| Formel vikt | 159.0451 |